Learn More
Melford PBS, 100 ml Tabletten
Artikelnummer. 30018687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tabletts
Packungsgröße:
100 Tabletten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018687 100 Tabletts 100 Tabletten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018687 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P32080100T
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bei PBS-Tabletten (100 ml) handelt es sich um vorgewogene Tabletten, die zur Herstellung eines bestimmten Volumens einer PBS-Lösung (Phosphatgepufferte Kochsalzlösung) verwendet werden.
PBS, 100 ml Tabletten sind vorgewogene Tabletten, die zur Herstellung eines bestimmten Volumens einer PBS-Lösung (Phosphatgepufferte Salzlösung) verwendet werden.
PBS, 100 ml Tabletten sind vorgewogene Tabletten, die zur Herstellung eines bestimmten Volumens einer PBS-Lösung (Phosphatgepufferte Salzlösung) verwendet werden.
PBS ist eine weit verbreitete Pufferlösung in der biologischen und biochemischen Forschung. PBS dient als vielseitiger Puffer für verschiedene Anwendungen, darunter Zellkultur, Immunhistochemie, Protein- und Nukleinsäureforschung sowie diagnostische Tests. Es trägt zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts und einer stabilen Osmolarität bei und schafft so optimale Bedingungen für biologische Reaktionen sowie den Erhalt der Integrität von Zellen und Biomolekülen.
Jede Tablette enthält vorbestimmte Mengen an Natriumchlorid, Dinatriumphosphat und Kaliumdihydrogenphosphat. Die Tablette löst sich in destilliertem Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel auf, setzt dabei die Bestandteile frei und bildet sofort eine gebrauchsfertige PBS-Lösung mit einem Gesamtvolumen von 100 ml.
Diese Tabletten gewährleisten eine genaue und gleichmäßige Zubereitung von PBS und machen das Wiegen und Abmessen einzelner Komponenten überflüssig. Sie wurden entwickelt, um den Prozess zu vereinfachen und Zeit in Laborabläufen zu sparen.
Spezifikation
Menge 100 Tabletts