Learn More
PBRM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PBRM1
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850334
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12563-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840334
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12563-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This locus encodes a subunit of ATP-dependent chromatin-remodeling complexes. The encoded protein has been identified as in integral component of complexes necessary for ligand-dependent transcriptional activation by nuclear hormone receptors. Mutations at this locus have been associated with primary clear cell renal cell carcinoma.
Spezifikation
Spezifikation
PBRM1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q86U86, Q8BSQ9
306254, 55193, 66923
PBRM1 Fusion Protein Ag3148
Primary
-20°C
PBRM1
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BAF180, BRG1 associated factor 180, hPB1, PB1, PBRM1, polybromo 1, Polybromo 1D, Protein polybromo 1
PBRM1
IgG
Antigen Affinity Chromatography