Learn More
Invitrogen™ PBK (TOPK) Recombinant Human Protein
PBK (TOPK) is a serine/threonine kinase that is related to the dual specific mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK).
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060962
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
Molekulargewicht 41kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15438433
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR5143A
100μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10689624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4285
1mg
11220.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The PBK (TOPK) kinase is up-regulated in a variety of hematological malignancies, participates in activating lymphoid cells, and supports testicular function (spermatogenesis).
Spezifikation
Spezifikation
NP_060962
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
TOPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
41kDa
RUO - research use only
PBK (TOPK)
Human
His Tag
Frozen