Learn More
Invitrogen™ PBK (TOPK) rekombinantes humanes Protein
PBK (TOPK) ist eine Serin-/Threonin-Kinase, die mit der dualen spezifischen mitogen-aktivierten Proteinkinase-Kinase (MAPKK) in Verbindung steht.
Marke:  Invitrogen™ PR5143A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438433
  • 1986.00 CHF / 100 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die PBK (TOPK)-Kinase ist bei einer Vielzahl von hämatologischen Malignomen hochreguliert, beteiligt sich an der Aktivierung lymphatischer Zellen und unterstützt die Hodenfunktion (Spermatogenese).
Spezifikation
Spezifikation
NP_060962
Gefroren
41 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
Kinase-Assay
TOPK-Kinasegruppe
Ja
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
PBK (TOPK)
Baculovirus
Mensch
His-Tag