Learn More
PBDE 15, TRC
Artikelnummer. 30137023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137023 25 g 25 Gramm
17951375 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP21518525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2050-47-7
Summenformel C12 H8 Br2 O
Molekulargewicht (g/mol) 328
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[4-bromo-, Ether, bis(p-bromophenyl) (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[4-bromobenzene], 4,4'-Dibromodiphenyl ether, BDE 15, Bis(4-bromophenyl) ether, Bis(bromophenyl) ether, Bis(p-bromophenyl) ether, Di(4-bromophenyl) ether, NSC 1787, NSC 9487, PBDE 15, p,p'-Dibromodiphenyl ether
IUPAC-Name 1-Brom-4-(4-Bromphenoxy)benzol
SMILES Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PBDE 15 (4,4'-Dibromodiphenyl Ether)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Formelmasse 325.8942