Learn More
PBB-Mix 5 10 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 59080-40-9, 59080-39-6, 59080-37-4, 60044-25-9, 59080-34-1, 13029-09-9 |
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl 10 μg/ml∣2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl 10 μg/ml∣2,2',5,5'-Tetrabrobiphenyl 10 μg/ml∣2,2',5,6'-Tetrabromobiphenyl 10 μg/ml∣2,2',5-Tribromobiphenyl 10 μg/ml∣2,2'-Dibromobiphenyl 10 μg/ml∣2,3',5-Tribromobiphenyl 10 μg/ml∣2,4', 5-Tribromobiphenyl 10 g/ml∣2,4,6-Tribromobiphenyl 10 g/ml∣2,4-Dibromobiphenyl 10 g/ml∣2,5-Dibrobiphenyl 10 g/ml∣2,6-Dibrobiphenyl 10 g/ml∣3,3',5,5'-Tetrabromobiphenyl 10 μg/ml∣3,4,5-Tribromobiphenyl 10 μg/ml∣4,4'-Dibromobiphenyl 10 μg/ml∣Decabromobiphenyl 10 μg/ml∣PBB-Nr. 10 g/ml PBB-Nr. 10 μg/ml∣PBB-Nr. 10 μg/ml∣PBB-Nr. 29 μ10 g/ml∣PBB-Nr. 20 μ μμ μμ μg/ml∣PBB-Nr. 3 10 μg/ml∣PBB-Nr.101 10 μg/ml∣PBB-Nr.49 10 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Cyclohexan |