missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PB 28 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7112876
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18742694

Marke: Tocris Bioscience™ 2562/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High affinity σ2 agonist

PB 28 dihydrochloride is a high affinity σ2 receptor agonist (Ki values are 0.8 and 15.2 nM for σ2 and σ1 receptors respectively) that displays minimal affinity at other receptors. Inhibits electrically evoked twitch in guinea pig bladder and ileum (EC50 values are 2.62 and 3.96 μM respectively). Displays antiproliferative and cytotoxic effects in SK-N-SH neuroblastoma and C6 glioma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexyl-4-[3-(1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-1-naphthalenyl)propyl]piperazine dihydrochloride
CAS 172907-03-8
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 20mM with gentle warming in water
Summenformel C24H38N2O.2HCl
Formelmasse Observed MW: 443.5

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt