Learn More
Pazopanib, ACROS Orgaincs™
Marke:  Acros Organics 462380010
Additional Details : CAS : 444731-52-6 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15831062
  • 401.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Chemische Identifikatoren
444731-52-6
437.52
5-({4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl}amino)-2-methylbenzene-1-sulfonamide
C21H23N7O2S
CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
CN(C1=CC2=NN(C)C(C)=C2C=C1)C1=NC(NC2=CC(=C(C)C=C2)S(N)(=O)=O)=NC=C1
Spezifikation
Pazopanib
Clear
1 g
C21H23N7O2S
CN(C1=CC2=NN(C)C(C)=C2C=C1)C1=NC(NC2=CC(=C(C)C=C2)S(N)(=O)=O)=NC=C1
437.52
-2146826265
285.0°C to 289.0°C
444731-52-6
CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
5-({4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl}amino)-2-methylbenzene-1-sulfonamide
437.52