missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paxillin Antibody (S04-3C3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20046-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Paxillin Monoclonal antibody specifically detects Paxillin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Paxillin | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:100 | |
| FLJ16691, paxillin | |
| A synthetic peptide of human Paxillin (Uniprot # P49023) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 5829 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S04-3C3 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur