Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit
The Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit is designed for multiplex, quantitative, reverse transcription PCR (qRT-PCR).
708.00 CHF - 6870.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode 1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30057774
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4442136
500 Reaktionen
3565.00 CHF
500 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30057798
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4442135
100 Reaktionen
708.00 CHF
100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30057763
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4442137
1000 Reaktionen
6870.00 CHF
1000 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit is optimized for the amplification of up to four targets simultaneously using your RNA samples and TaqMan™ primer-probe sets. Reactions are run using a single-tube, one-step procedure to reverse-transcribe the RNA and amplify your targets. The kit contains a Multiplex Enzyme Mix with Arrayscript™ reverse transcriptase and AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, and a buffer mix.
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Niedrig
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7500 System
Path-ID™
ArrayScript™ UP
Integrierter Heißstart
Tube
1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
Multiplex One-Step RT-PCR Kit
Pathogennachweis, Virus Detection
RNA
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit