Learn More
Patentblau V, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Patent blue V, sodium salt |
| Farbstoffgehalt | 80% min. |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 582.67 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Farbe | Blaugrün |
| Menge | 5 g |
| Physikalische Form | Kristallpulver |