Learn More
Ratiolab™ Pasteur-Plast Pipetten, graduiert, 1 ml
Beschreibung
Pasteur-Plast Pipetten machen die Handhabung von Flüssigkeiten einfach und sicher.
- Keine Gefahr von Glasbruch
- Weich, biegsam und korrosionsbeständig
- Zusammensetzung aus Polyethylen niedriger Dichte
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Die geringe Oberflächenaffinität reduziert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Äußerlich geprägte Graduierungen für höhere Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 25 Tropfen |
| Skala | Ja |
| Menge | 500 Pipetten |
| Volumen (metrisch) | 1,0 mL |
| Länge (metrisch) | 138 mm |
| Typ | Pasteurpipette |