Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets
Artikelnummer. p-200106376
Click to view available options
Skala:
Ja
Nein
Länge (metrisch):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Volumen (metrisch):
0,2 ml
1,2 mL
1,5 ml
2 mL
10 ml
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10122152
Marke: ratiolab™ 2600160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Render liquid handling simple and safe with these Pasteur-Plast pipets, which are inert to biological fluids and most acids. The low affinity of the surface reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Skala Nein
Menge 500 Pipets/Box
Betriebstemperatur (metrisch) ≤70°C
Farbe Clear
Volumen (metrisch) 1,2 mL
Länge (metrisch) 63 mm
Typ Pasteur Pipet
Einwegprodukt Single-use