Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets
Click to view available options
Skala:
Ja
Nein
Länge (metrisch):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Volumen (metrisch):
0,2 ml
1,2 mL
1,5 ml
2 mL
10 ml
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
- Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
- Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Menge | 500 Pipets/Box |
| Betriebstemperatur (metrisch) | ≤70°C |
| Verpackungsart | Individually-wrapped |
| Farbe | Clear |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Länge (metrisch) | 152 mm |
| Typ | Pasteur Pipet |
| Mehr anzeigen |