Learn More
Greiner Bio-One Pasteurpipetten
Specifications
Specifications
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Flüssigkeiten |
| Länge (angloamerikanisch) | 6.02 Zoll |
| Menge | 25/Beutel, 1000/Karton |
| Farbe | Durchscheinend |
| Volumen (metrisch) | 0.1 ml |
| Länge (metrisch) | 153 mm |
| Typ | Pasteur Pipet |
| Einwegprodukt | Single-use |