Learn More
KARTELL Pasteur-Pipette
Artikelnummer. 17818085
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,5 mL
4 mL
4,4 ml
5 ml
5,4 l
7 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Tropfen/ml:
21
23
28
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Tropfen/ml Packungsgröße
17818085 3,5 mL Steril 23 500 Stück
17848085 4 mL Steril 28 500 Stück
10274991 4,4 ml Steril - 1000 Stück
10275231 5,4 l Steril - 1000 Stück
17838085 7 ml Steril 21 500 Stück
17808085 4 mL Unsteril 28 500 Stück
17828085 5 ml Unsteril 23 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17818085 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 00330/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70 CHF
    57.25 CHF / 500 Stück
    Sparen 2.45 CHF
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Einweg-Pasteurpipetten eignen sich ideal für die präzise Übertragung von Proben.
  • Einwegpipette aus Polyethylen mit Gummiball und Graduierung.
  • Die schlanke Spitze gewährleistet einen präzisen Probentransfer.
  • Sterile Pipetten einzeln verpackt
Spezifikationen:  
  • Fassungsvermögen der Glühbirne: 3,5 ml
  • Stielvolumen: 1 ml
  • Schaftdurchmesser: 5 mm
  • Grad ml: 1 ml
  • Gradientenintervall: 0,25 ml
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 3.5 mL
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Tropfen/ml 23
Skala Ja
Graduierungen 1 ml / Subgrad: 0,25 ml
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 3,5 mL
Länge (metrisch) 150 mm
Typ Pasteurpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Fit for Purpose Steril