missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parvalbumin Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB120-11427MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Parvalbumin Polyclonal antibody specifically detects Parvalbumin in Human, Mouse, Rat, Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Free-Floating
Spezifikation
| Parvalbumin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating | |
| D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV | |
| Parvalbumin Antibody made from purified parvalbumin | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 5816 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Feline | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur