Learn More
3M™ Feinstaubatemmaske
Bietet komfortablen, soliden und professionellen Schutz zu einem erschwinglichen Preis.
Marke: 3M™ 7000108735
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Bietet komfortablen, soliden und professionellen Schutz zu einem erschwinglichen Preis.Spezifikation
EN149:2001+A1 2009 NR D | |
Diamond-shaped front, single loop strap | |
Yes | |
Exposure to dust particles and /or solid and non-volatile liquid particles | |
Diamond shape front |
White | |
FFP1 | |
FFP1 | |
Includes yellow coloured noseclip for easy identification (FFP1) |