Learn More
3M™ Dustmaster™ Filter
Bietet einen ausgezeichneten Partikelschutz im Labor. 3M™ 5000 Partikelfilter der M-Serie sind in einer Auswahl von Schutzstufen erhältlich.
Marke:  3M™ 7000037674
55.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15719017
  • 97.45 CHF / 10 Paare
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die 3M™ Partikelfilter 5925 für einen flexiblen P2 R-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln. Sie bieten Schutz vor Partikeln bei der Verwendung mit 3M™ Gas- und Dampffiltern der Serie 6000 (mit der 3M™ Filterhalterung). Unsere leichten Partikelfilter helfen Ihnen, in gefährlichen Umgebungen sicher zu arbeiten. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihr Sichtfeld optimieren, und können mit jedem 3M™ Gas- und Dampffilter der Serie 6000 und wiederverwendbaren 3M™ Masken verwendet werden, die über einen Bajonettanschluss verfügen.
Spezifikation
Spezifikation
EN143 : 2000, CE-Kennzeichnung
P2 R
Feste und flüssige Partikel
Filter
Filter-Halterung
Partikelfilter
Gesichtsmasken der Serien 6000 und 7000