Learn More
Brannan™ THERMOMETER BREAKSAFE PVC COATED -10°C TO 110°C X
Artikelnummer. 12329359
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−10 °C bis 110 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12329359
Marke: Brannan™ 44/425/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Brannan™ Thermometer zum teilweisen Eintauchtiefe mit PVC-Beschichtung ist in PVC vergossen, um im Falle eines Bruchs Glas oder Füllmaterial aufzunehmen.
  • Die bruchsicheren Laborthermometer sind in PVC vergossen, um im Falle eines Bruchs Glas oder Füllmaterial aufzunehmen
  • Allzweck-/Rührthermometer mit schwarzer Skala
Spezifikation
Flaschenfüllung Grüner Alkohol
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 200 mm
Material Glas
Produkttyp Teilweises Eintauchthermometer, PVC-beschichtet
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) −10 °C bis 110 °C
Genauigkeit ±1,5 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm
Breite (metrisch) 8 mm