Learn More
Brannan™ Laborthermometer
Codice prodotto. 16019961
Cambia vista
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
-10°C bis +50 °C
-100 °C bis +50 °C
-20 °C bis +110 °C
0 °F bis 230 °F
Unterteilung:
0,5 °C
1 °C
1 °C
2 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
1 Stück
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung Art der Immersion Länge (metrisch) unitSize
16019961 -10°C bis +50 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm -
15683204 -100 °C bis +50 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 300 mm 1 Stück
12736998 0 °F bis 230 °F 2 °C Teilweises Eintauchen 305 mm -
13048623 -10 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm 10 Stück
15659025 -10 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm 1 Stück
15679025 -10 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 205 mm 1 Stück
15643204 -10 °C bis +110 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 155 mm 1 Stück
15634568 -20 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm 1 Stück
15953820 -10°C bis +50 °C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16019961 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 44/406/0
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Allgemeines Laborthermometer ohne Kalibrierungszertifikat.
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 305 mm
Material Glass
Thermometerfüllung Red Spirit
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122°F
Max. Temperatur (metrisch) 50°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F
Min. Temperatur (metrisch) -10°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14°F to 122°F
Temperaturbereich (metrisch) -10°C bis +50 °C
Genauigkeit ±1.0°C at 35°C
Unterteilung 1 °C
Breite (metrisch) 1.2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.