Learn More
Thermo Scientific Chemicals Parthenolid
Catalog Number 15822464
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20554-84-1
C15H20O3
248.32
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
(1S,2S,4R,7Z,11S)-4,8-dimethyl-12-methylidene-3,14-dioxatricyclo[9.3.0.0²,⁴]tetradec-7-en-13-one
C\C1=C\CC[C@@]2(C)O[C@H]2[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20554-84-1
C15H20O3
248.32
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
(1S,2S,4R,7Z,11S)-4,8-dimethyl-12-methylidene-3,14-dioxatricyclo[9.3.0.0²,⁴]tetradec-7-en-13-one
C\C1=C\CC[C@@]2(C)O[C@H]2[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Parthenolide
Schmelzpunkt 115.0°C
Farbe Durchsichtig
Menge 500 mg
Merck Index 15, 7152
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 248.32