Learn More
PARP1 Mouse anti-Human, Clone: HC2R8, eBioscience™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 14-6667-80
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267927
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.
Spezifikation
Spezifikation
PARP1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P09874
ADP-ribosyltransferase (NAD+; ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); ADPRT; ADPRT 1; ADPRT1; ARTD1; msPARP; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; pADPRT-1; poly (ADP-ribose) polymerase 1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; poly (ADP-ribose) polymerase); poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase PARP-1; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; poly[ADP-ribose] synthase 1; poly[ADP-ribose] synthetase 1; PPOL
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Western Blot
HC2R8
Unconjugated
PARP1
Liquid
PARP1
IgG2b, kappa
25 μg
4° C
Primary
142