missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PARP1 Monoclonal Antibody (123)
Beschreibung
PARP1 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IHC (P), IP, RIP, Western Blot
Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PARP1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, RNA Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 123 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Parp1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P09874, P11103, P27008 |
| Gen-Alias | 5830444G22Rik; ADP-ribosyltransferase (NAD+; ADP-ribosyltransferase (NAD+) poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); Adprp; Adprt; ADPRT 1; Adprt1; AI893648; ARTD1; C80510; DNA ADP-ribosyltransferase PARP1; I79_014850; msPARP; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; NAD(+) pADPRT-1; pADPRT-1; PARP; PARP1; PARP-1; poly (ADP-ribose) polymerase 1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; poly (ADP-ribose) polymerase); poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly ADP-ribose polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase PARP-1; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; Poly[ADP-ribose] synthase 1; poly[ADP-ribose] synthetase 1; PPOL; Protein poly-ADP-ribosyltransferase PARP1; sPARP-1; synthetase fragment (AA 67); Unknown (protein for IMAGE:8023736); unnamed protein product |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?