Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paroxetin-Hydrochlorid-Hemihydrat, 98 %
Artikelnummer. 15873855 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15873855 5 g 5 Gramm
15863855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15873855 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462630050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110429-35-1
Summenformel C19H20FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 329.37
InChI-Schlüssel AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC-Name (3S,4R)-3-[(2H-1,3-Benzodioxol-5-Yloxy)Methyl]-4-(4-Fluorophenyl)Piperidin
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Farbe Transparent, farblos
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Formelmasse 374.83