missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paroxetin EP Verunreinigung B, Mikromol™

Artikelnummer. 17922406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922406 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17922406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1032.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Paroxetin EP Verunreinigung B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sesamol
CAS 533-31-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sesamol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ol
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Menge 100 mg
Formelmasse 138,0317 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.