Learn More
Paromomycin-Sulfat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10094487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10094487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10094487 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29531
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die Proteinsynthese
  • Ein Breitspektrum-Aminoglykosid-Antibiotikum
  • Wirkt als Proteinsynthese-Hemmer
  • Nützlich bei der Studie von bakterieller Proteinsynthese, RNA-Molekülen und der Wirkungen von Antibiotika auf Zelllinien
  • Für Zellkulturanwendungen geeignet; nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paromomycin Sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 1263-89-4
Quelle Streptomyces krestomuceticus
Verlust bei Trocknung < 5%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 675 U/mg
Menge 1 g
Summenformel C23H47N5O18S
InChI-Schlüssel LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxyoxan-3,4-diol;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 713.706
PubChem CID 91972180
Formelmasse 615.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paromomycin sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.