Learn More
Paromomycinsulfate, 98.3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499381 25 g 25 Gramm
11479381 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215605625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 CHF
    600.05 CHF / 25 Gramm
    Sparen 29.95 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1263-89-4
Summenformel C23H47N5O18S
Molekulargewicht (g/mol) 713.71
InChI-Schlüssel LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Synonym Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
SMILES OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paromomycin-Sulfat
Typ Paromomycin-Sulfat
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich > 97 %
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4,6-Dihydrofuro[3,2-c]Pyran-2-on
Formelmasse 615.6
Reinheit (%) 98.3%