Learn More
Paromomycinsulfate, 98.3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11479381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479381 1 g -
11499381 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215605601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 1263-89-4
Summenformel C23H47N5O18S
Molekulargewicht (g/mol) 713.71
InChI-Schlüssel LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Synonym Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
SMILES OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paromomycin Sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich >97%
IUPAC-Name (2S,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R)-5-{[(1R,3S,5R,6S)-3,5-Diamino-2-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxan-3,4-diol; Schwefelsäure
Formelmasse 615.6
Reinheit (%) 98.3%