Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Paromomycin Sulfate |
| Typ | Paromomycin-Sulfat |
| Physikalische Form | Pulver |
| CAS | 149-29-1, 7732-18-5 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | >97% |
| Summenformel | C7H6O4 |
| InChI-Schlüssel | ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC1OCC=C2OC(=O)C=C12 |
| Mehr anzeigen |