Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Edelstahl-Gewindeadapter
Verwenden Sie die Gewindeanschlüsse mit unseren starren Schläuchen für Ihre Hochdruckanwendungen.
Marke: Cole-Parmer™ 31830-70
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gewindeadapter
- Edelstahl.
- 1/8 Zoll-Buchse BSPP auf 1/8 Zoll-Stecker NPT.
- Gewindeanschlüsse sind robust und für den permanenten Einbau ausgelegt.
- Wir bieten Gewindekupplungen und Reduzierstücke, Winkelstücke und Nippel, Reduzierstücke und -buchsen, Buchsen, T-Stücke und Stopfen sowie Schottverschraubungen und Verteiler.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Gewindeadapter, Edelstahl, 1/8 Zoll BSPP-Buchse auf 1/8 Zoll NPT-Stecker | |
BSPP(F) x NPT(M) | |
Edelstahl |