Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Edelstahl-Klemmverbindung
Artikelnummer. 11898621
Click to view available options
Schlauchgröße:
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11898621
Marke: Cole-Parmer™ 3048603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse.
  • Klemmverschraubungen
  • Erhalt einer sicheren Versiegelung bei höheren Drücken
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Ausgelegt für 220 psi bei 77 °F (25 °C)
  • Sterilisieren durch Ethylenoxid, Autoklavieren oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Schlauchgröße 3/8 Zoll
Anschlussgröße 3/8 x 3/8 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma
Maximaler Druck 220 psi
Produkttyp Klemmanschluss