Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
Marke: Cole-Parmer™ 31320-32
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
- Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
Ja | |
1/2 Zoll |
T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
PFA | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |