Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Bördel-Klemmrohradapter, Winkelstück
Auslaufsicher und geeignet für den Hochdruckanschluss bei Anwendungen mit korrosiven Chemikalien
Marke: Cole-Parmer™ 30490-74
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Die PFA-benetzten Teile und PVDF-Muttern bieten hohe Reinheit und ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Das blattfreie Design hält Drücken von bis zu 225 psi stand.
- Ideal für Anwendungen mit starken Vibrationen oder seitlicher Belastung.
- Das geringe Totvolumen reduziert das Eindringen von Partikeln, begrenzt das Bakterienwachstum in deionisiertem Wasser und vereinfacht das Spülen.
Spezifikation
Rohradapter mit Bördelverschraubung | |
PFA | |
1/2 Zoll | |
Durchscheinend |
Verbindungsstück mit Bördelverschraubung x NPT-Außengewinde | |
Korrosive chemische Anwendungen | |
1/2 in. NPT(M) |