Learn More
Thermo Scientific Chemicals Parecoxib-Natriumsalz
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Parecoxib sodium salt |
| Schmelzpunkt | 273.0°C to 275.0°C |
| Summenformel | C19H17N2NaO4S |
| Menge | 5 g |
| Molekulargewicht (g/mol) | 392.4 |
| Formelmasse | 392.4 |