Learn More
Pararosanilin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138694 50 g 50 Gramm
30132519 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138694 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP19326850G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-61-9
Summenformel C19 H17 N3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 323.82
Synonym Benzenamine, 4,4'-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methylene]bis-, monohydrochloride (9CI), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, monohydrochloride, C.I. Basic Red 9, monohydrochloride (8CI), Para Magenta (6CI), Basic Parafuchsine, Basic Red 9, C.I. 42500, C.I. Basic Red 9, Calcozine Magenta N, Fuchsine DR 001, Fuchsine SP, Fuchsine SPC, NSC 10460, Orient Para Magenta Base, Parafuchsin, Parafuchsine, Pararosaniline, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride, p-Fuchsin, p-Fuchsine, p-Rosaniline hydrochloride
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)-(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Anilin;Hydrochlorid
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Basic Red 9
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Formelmasse 323.1189