Learn More
Pararosanilin Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Basic Red 9 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H |
| Formelmasse | 323.1189 |