Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin Basisch Hydrochlorid, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10571671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10571671 100 g Glasflasche 100 Gramm
10390934 5 g Glasflasche 5 Gramm
10104620 25 g Glasflasche 25 Gramm
11926931 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10571671 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227881000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-61-9
Summenformel C19H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 323.824
MDL-Nummer MFCD00001657
InChI-Schlüssel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)-(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Anilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline chloride
Schmelzpunkt 268.0°C to 270.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formelmasse 323.83
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.