Learn More
Paraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30135883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135883 100 mL 100 Milliliter
30004525 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP191820100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-63-7
Summenformel C6 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Synonym Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-Trioxan
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraldehyde
Menge 100 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Formelmasse 132.0786