Learn More
Paraformaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30012467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 g
Packungsgröße:
150 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012467 150 g 150 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012467 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP193265150G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel (C H2 O)n
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
Synonym Paraformaldehyde (9CI, ACI), Aldacide, Flo-Mor, Granuform, Granuform 91, Granuform 96, Granuform M, Paraform, PFA, Polyformaldehyde, TransFix, WANPFA 92
IUPAC-Name Paraformaldehyd
SMILES [*]CO[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Menge 150 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formelmasse 30.0106