Learn More
Paraformaldehyd, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11496572 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11496572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02150146.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Desinfektions- und Begasungsmittel verwendet. Paraformaldehyd, MP Biomedicals ist das kleinste Polyoxymethylen, ein Polymerisationsprodukt von Formaldehyd. Es wird auch bei der Herstellung von Formalinfixiermitteln für Gewebe oder Zellen verwendet, wenn die Proben verwendet werden sollen.
Paraformaldehyd wird als Fixiermittel in der Elektronenmikroskopie und bei der Herstellung von Formalinfixiermitteln für Gewebe oder Zellen verwendet, wenn die Proben für Fluoreszenzstudien eingesetzt werden sollen. Es wird auch zur Herstellung von Kunstharzen verwendet. Es wurde in der Vergangenheit zur Desinfektion von Krankenzimmern, Kleidung, Bettwäsche und Krankenzimmerutensilien sowie als Begasungsmittel verwendet.
Spezifikation
CAS 30525-89-4
Schmelzpunkt 120 – 170 °C (Lit.)
Dichte 0,88 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt Kocht nicht, gibt beim Erhitzen Formaldehydgas ab
Summenformel CH2O
Menge 500 g
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (heißes Wasser – ∼37 % W/V; langsam löslich in kaltem Wasser). Unlöslich in Alkohol oder Äther.
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC-Name Formaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formelmasse (30.03)n
Physikalische Form Pulver