Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Methylenoxid, Paraformaldehyd, Formalin, Paraform, Methylaldehyd, Formaldehyd, formol, Oxymethylen, Metanal, Oxomethan, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
105.00 CHF - 163.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
MDL-Nummer MFCD00133991
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanol, Ethylenoxid, Paraformaldehyd, Oxomethan, Formaldehyd, Oxymethylen, Methylaldehyd, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15424389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61899.AK
250 mL
105.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15434389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61899.AP
500 mL
163.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Paraformaldehyd, 4 % in PBS wird zur Konservierung von Geweben für die routinemäßige Histologie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Paraformaldehyd, 4 % in PBS wird zur Konservierung von Geweben für die routinemäßige Histologie verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Messing, Stahl, Kupfer, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS