Learn More
Paraffin Wax, Pure, Clearing-Point über 65-71 °C, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10254250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
450 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
450 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10254250 450 g Kunststoffpulverbehälter 450 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10254250 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/0720/90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 8002-74-2
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 322°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C21H27NO3
MDL-Nummer 132833
Menge 450 g
Synonym propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
InChI-Schlüssel JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC-Name 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 341.451
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Viskosität 3 to 4.5 mPaS at 98.9°C
Physikalische Form Fest