Learn More
Macherey-Nagel™ Paraffin-Dissolver, blau
Blau gefärbter Paraffinlösungsmittel zur einfachen Paraffinentfernung beim Isolieren der Gesamt-DNA aus Formalin-fixierten, in Paraffineingebettete (PPFE) Proben unter Verwendung des NucleoSpin™ 8/96 DNA FFPE-Kits.
Marke: Macherey-Nagel™ 740343.60
98.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das NucleoSpin™ 896 DNA FFPE-Kit wird für die Isolierung der Gesamt-DNA aus Formalin-fixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Proben verwendet, wobei entweder ein flexibles 8-Well Streifenformat für unterschiedlichen Durchsatz oder ein bewährtes 96 Mikrotiterplattenformat für hohen Durchsatz verwendet wird.
- Schnelle Isolierung von DNA aus frischen und archivierten FFPE-Proben und Objektträgerproben
- Blau gefärbter Paraffin-Dissolver (patentierte Technologie) für einfache Paraffinentfernung
- Decrosslink-Puffer zur Eliminierung von Formalin-Vernetzungen
- Hochwertige DNA für verbesserte Leistungsfähigkeit in Downstream-Prozessen (z. B. PCR)
- Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation, geeignet für die manuelle und automatisierte Verarbeitung
Spezifikation
64742-46-7 | |
Paraffinentfernung während der DNA-Isolierung von FFPE-Proben | |
Flüssig | |
Paraffin-Dissolver, blauer Farbstoff | |
< 0,001 % in Wasser |
Blau | |
NucleoSpin 8/96 DNA FFPE-Kit | |
60 mL | |
Organisch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Paraffin Dissolver (blue) (60 mL)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: paraffin disolver