Learn More
Paracetamol EP Verunreinigung C, Mikromol™
Beschreibung
Paracetamol EP Verunreinigung C
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide) |
| CAS | 3964-54-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H8 Cl N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide), N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, Paracetamol Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | N-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid |
| Mehr anzeigen |