Learn More
Invitrogen™ Human PAPP-A ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230889
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15445093
Marke: Invitrogen™ EHPAPPA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human PAPP-A ELISA quantitates Hu PAPP-A in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PAPP-A. Principle of the method The Human PAPP-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert eine sezernierte Metalloproteinase, die insulinähnliche Wachstumsfaktor-Bindungsproteine (IGFBPs) spaltet. Es wird angenommen, dass es an lokalen proliferativen Prozessen wie Wundheilung und Knochenumbau beteiligt ist. Ein niedriger Plasmaspiegel dieses Proteins wurde als biochemischer Marker für Schwangerschaften mit aneuploidien Föten vorgeschlagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q13219
Assay-Bereich 0.686 bis 500 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,6 ng/mL
Kalibrierbereich 0.6 bis 500 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Alpha-2 Mikroglobulin, ApoA, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoH, Artemin, BMP-6, Calbindin, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), Endostatin, Fibrinogen, FLRG, TNFSF18 (GITR Ligand), GPBB, Hemoglobin, HTRA2, IL-17E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), Lactoferrin, Mesothelin, PAPP-A, PD-ECGF (Thymidin Phosphorylase), PDGF R alpha, Pepsinogen 2, Periostin, Persephin, PTH, RAP, SAA (Serum Amyloid A), Serpin F1 (PEDF), Tie-1, TPA, Thrombospondin 2, Ubiquitin+1, Vitronectin, VWF
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5069
Gensymbol ASBABP2, DIPLA1, IGFBP-4ase, PAPA, PAPP-A1, PAPPA
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Differenzierung
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP11-45A16.1, ASBABP2, DIPLA1, IGFBP-4ase, PAPA, PAPP-A1, PAPPA
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min