Learn More
Sartorius™ Pen-Rolle, 600mmx50m
Einseitig mit Polyethylen beschichtetes Papier mit hoher Saugfähigkeit.
Marke: Sartorius™ FT-1-601-600050
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Oberflächenschutzpapier
- Mit der obenliegenden Zellstoffseite nimmt das Papier Flüssigkeiten auf, die durch die Polyethylenschicht gestoppt werden und ein Durchnässen verhindern
- Mit der Polyethylenseite nach oben eignet es sich zur Rückhaltung von wertvollen oder toxischen Flüssigkeiten
Spezifikation
Weiß |