Learn More
Brady™ Papieretiketten für J2000 Drucker
Artikelnummer. 17190451 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
22,86 mm
25,4 mm
31,75 mm
50,8 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Breite (metrisch):
22,86 mm
25,40 mm
33,02 mm
40,39 mm
50,80 mm
63,50 mm
69,85 mm
76,20 mm
101,60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1050 Stück
1200 Stück
1600 Stück
180 Stück
1900 Stück
200 Stück
2700 Stück
280 Stück
550 Stück
850 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
17190451 12,7 mm 50,80 mm 1900 Stück
17140451 22,86 mm 22,86 mm 1200 Stück
17160451 19,05 mm 25,40 mm 2700 Stück
17170451 15,24 mm 33,02 mm 1600 Stück
17150451 25,4 mm 40,39 mm 1050 Stück
17180451 25,4 mm 50,80 mm 1000 Stück
17100461 31,75 mm 63,50 mm 850 Stück
17110461 31,75 mm 69,85 mm 850 Stück
17140461 127 mm 76,20 mm 200 Stück
17120461 25,4 mm 76,20 mm 1050 Stück
17130461 50,8 mm 76,20 mm 550 Stück
17170461 50,8 mm 101,60 mm 550 Stück
17150461 101,6 mm 101,60 mm 280 Stück
17160461 152,4 mm 101,60 mm 180 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17190451 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 151124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 CHF
    100.96 CHF / 1900 Stück
    Sparen 13.04 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Material der B-2550 Papieretiketten ist bei Bedarf für den Vollfarbdruck mit dem BradyJet J2000 Farbetikettendrucker in Ihrem Betrieb erhältlich.
  • Zur Verwendung mit dem BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
  • Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung für die Univeralbeschriftung mit einer begrenzten Lebensdauer
  • Ist zur Kennzeichnung von Verpackungen geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Papier
Bedruckbare Seiten Vorderseite
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1900 Etiketten/Beutel
Menge 1900 Etiketten/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0069 in.
Dicke (metrisch) 0,175 mm
Abmessungen (L x B) 12.70 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 12,7 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Gewicht (metrisch) 878 g
Alternate Part Number J20-53-2550