Learn More
HALYARD™ Papier-Film-Sterilisationsrollen
Artikelnummer. 18898450 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
75mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
18898450 250 mm 1 Stück
30274666 100 mm 1 Stück
30274771 150 mm 1 Stück
30274710 200 mm 1 Stück
30274769 75mm 2 Stück
18808460 300 mm 1 Stück
30274701 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 18898450 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 48524
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Papier-Film-Sterilisationsrollen ermöglichen die Herstellung von leistungsstarken und langlebigen Sterilbarrieresystemen in genau der benötigten Länge.
  • Flachspulen (mit Seitenfalten auf Anfrage erhältlich)
  • Die Beutel werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten und das untere Ende durch Heißsiegeln verschlossen, um Beutel mit den exakt passenden Abmessungen herzustellen.
  • Hergestellt aus hochwertigem 68 g/m²-Papier aus Frischfasern und mehrschichtiger, grün getönter, transparenter Folie
  • Dreifach heißversiegelte Schienendichtungen an beiden Seiten
  • Hervorragende Reinigungsleistung beim Abziehen und hohe Siegelfestigkeit
  • CE-Kennzeichnung gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745, Klasse I
  • Entspricht EN ISO 11607-1 und EN 868-5
  • Sterilisationsindikatoren für Dampf (grün bis violett) und Ethylenoxid (gelb bis braun), konform mit EN ISO 11140-1
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Klasse I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Grünstich
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Medizinisches Papier, Polyester-/Polypropylenfolie
Sterilität Nicht steril
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Versiegelungstemperaturbereich 160 °C bis 190 °C
Sterilisationsmethode Dampf, ETO
Länge (angloamerikanisch) 200m
Breite (angloamerikanisch) 250 mm
Produkttyp Sterilisationsrolle
Länge (metrisch) 200m
Breite (metrisch) 250 mm