Learn More
Benchmark Scientific™ Papier für BioClave Autoklavendrucker
Artikelnummer. 17944422
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BioClave Autoklavendrucker
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17944422 BioClave Autoklavendrucker 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17944422 Lieferant Benchmark Scientific™ Lieferanten-Nr. B4000PA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.20 CHF
    42.85 CHF / 3 Stück
    Sparen 7.35 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzpapier für den BioClave Autoclave Drucker. Drei 50-ft.-Rollen.
  • Ersatzpapier für den BioClave-Drucker
  • 3 Rollen, je 50 ft.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ersatz-Druckerpapier
Zur Verwendung mit (Geräte) BioClave Autoklavendrucker
Modell BioClave
Produkttyp Druckerpapier
Gewicht (angloamerikanisch) 0.5 lb.
Gewicht (metrisch) 0.23 kg